Print…
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53470-1G PC53470-250MG
APOSPC53470-1GEA 632 EUR
APOSPC53470-1G APOSPC53470-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₃F₄NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30723299
Número CAS: 89586-09-4