Print…
3-Fluoro-5-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53464-1G PC53464-250MG
APOSPC53464-1GEA 288 EUR
APOSPC53464-1G APOSPC53464-250MG
3-Fluoro-5-nitrophenol
3-Fluoro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09832852
Número CAS: 2369-10-0