Print…
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 0 EUR
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24684755
Número CAS: 717883-41-5