Print…
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC53452-1G PC53452-250MG
APOSPC53452-1GEA 560 EUR
APOSPC53452-1G APOSPC53452-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆BrF₂N·ClH
Peso Molecular: 258.491 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30497599
Número CAS: 1256276-39-7