Print…
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-1-iodo-3-nitrobenzene
PC53450-1G PC53450-250MG PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA 493 EUR
APOSPC53450-1G APOSPC53450-250MG APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396988
Número CAS: 1261782-23-3