Print…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53449-1G PC53449-250MG
APOSPC53449-1GEA 219 EUR
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22566297
Número CAS: 1289057-68-6