Print…
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC53430-1G PC53430-250MG
APOSPC53430-1GEA 560 EUR
APOSPC53430-1G APOSPC53430-250MG
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₃BrF₃IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30481129
Número CAS: 2149598-84-3