Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 313 EUR
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₃F₆N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128906
Número CAS: 20857-44-7