Print…
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC53418-1G PC53418-25G PC53418-5G PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53418-1G APOSPC53418-25G APOSPC53418-5G APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 283.042 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14697995
Número CAS: 1214334-90-3