Print…
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,4-Difluoro-5-iodophenyl)methanol
PC53417-1G PC53417-250MG PC53417-5G
APOSPC53417-1GEA 163 EUR
APOSPC53417-1G APOSPC53417-250MG APOSPC53417-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅F₂IO
Peso Molecular: 270.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348701
Número CAS: 1097626-21-5