Print…
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
PC53416-1G PC53416-250MG
APOSPC53416-1GEA 609 EUR
APOSPC53416-1G APOSPC53416-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
Fórmula: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30474684
Número CAS: 2149597-02-2