Print…
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 173 EUR
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Fórmula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Peso Molecular: 264.201 g/mol
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052356
Número CAS: 175204-37-2