Print…
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 473 EUR
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrFIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24107175
Número CAS: 1521585-65-8