Print…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977380
Número CAS: 355423-16-4