Print…
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53400-1G PC53400-250MG PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA 406 EUR
APOSPC53400-1G APOSPC53400-250MG APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₅F₂IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24107099
Número CAS: 1113050-16-0