Print…
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acetic acid
PC53398-100MG PC53398-1G PC53398-250MG
APOSPC53398-100MGEA 154 EUR
APOSPC53398-100MG APOSPC53398-1G APOSPC53398-250MG
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.134 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09924985
Número CAS: 913839-73-3