Print…
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53395-1G PC53395-250MG
APOSPC53395-1GEA 1050 EUR
APOSPC53395-1G APOSPC53395-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅BrF₂N₂O
Peso Molecular: 263.039 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28946799
Número CAS: 1803895-85-3