Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53385-1G PC53385-250MG PC53385-5G
APOSPC53385-1GEA 422 EUR
APOSPC53385-1G APOSPC53385-250MG APOSPC53385-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrFIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30297368
Número CAS: 2149601-45-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III