Print…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53375-1G PC53375-250MG PC53375-5G
APOSPC53375-1GEA 224 EUR
APOSPC53375-1G APOSPC53375-250MG APOSPC53375-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrFNO₄
Peso Molecular: 278.032 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12173001
Número CAS: 1153285-35-8