Print…
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-250MGEA 53.8 EUR
APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃F₄IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20526760
Número CAS: 1321963-74-9