Print…
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]ethanone
PC53354-1G PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA 870 EUR
APOSPC53354-1G APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD26728226
Número CAS: 1188932-40-2