Print…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 741 EUR
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17015610
Número CAS: 55805-22-6