Print…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53352-1G PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA 249 EUR
APOSPC53352-1G APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015609
Número CAS: 55805-05-5