Print…
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53348-1G PC53348-5G PC53348-25G
APOSPC53348-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53348-1G APOSPC53348-5G APOSPC53348-25G
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrFO₂
Peso Molecular: 247.061 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09751983
Número CAS: 1130165-74-0