Print…
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53347-1G PC53347-25G PC53347-5G
APOSPC53347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53347-1G APOSPC53347-25G APOSPC53347-5G
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrFO₂
Peso Molecular: 247.061 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204444
Número CAS: 474709-71-2