Print…
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53344-1G PC53344-5G PC53344-25G
APOSPC53344-1GEA 58 EUR
APOSPC53344-1G APOSPC53344-5G APOSPC53344-25G
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₄BF₄O·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09993334
Número CAS: 1451390-71-8