Print…
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(2-fluoro-5-formylphenyl)borate
PC53342-5G PC53342-25G
APOSPC53342-5GEA 69.6 EUR
APOSPC53342-5G APOSPC53342-25G
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₄BF₄O·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09993332
Número CAS: 1012868-70-0