Print…
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
PC53336-1G PC53336-250MG
APOSPC53336-1GEA 256 EUR
APOSPC53336-1G APOSPC53336-250MG
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O
Peso Molecular: 170.156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042622
Número CAS: 179990-93-3