Print…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53331-1G PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA 0 EUR
APOSPC53331-1G APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20441895
Número CAS: 1067882-53-4