Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53324-1G PC53324-5G PC53324-10G
APOSPC53324-1GEA 34.8 EUR
APOSPC53324-1G APOSPC53324-5G APOSPC53324-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072908
Número CAS: 1242157-23-8