Print…
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53314-1G PC53314-250MG
APOSPC53314-1GEA 232 EUR
APOSPC53314-1G APOSPC53314-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₃BrF₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28740790
Número CAS: 1805580-01-1