Print…
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53305-1G PC53305-250MG PC53305-5G
APOSPC53305-1GEA 62.5 EUR
APOSPC53305-1G APOSPC53305-250MG APOSPC53305-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrFNO₄
Peso Molecular: 278.032 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12172980
Número CAS: 328547-12-2