Print…
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53288-1G PC53288-250MG
APOSPC53288-1GEA 1610 EUR
APOSPC53288-1G APOSPC53288-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide
Fórmula: C₆H₅BrFN·BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546970
Número CAS: 1186194-88-6