Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787098
Número CAS: 454-15-9
UN: 3261
ADR: 8,III