Print…
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53272-1G PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA 48 EUR
APOSPC53272-1G APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₄BF₆·K
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144778
Número CAS: 30678-36-5