Print…
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53259-250MG PC53259-500MG PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA 0 EUR
APOSPC53259-250MG APOSPC53259-500MG APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28798350
Número CAS: 1803821-90-0