Print…
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53258-1G PC53258-5G PC53258-10G
APOSPC53258-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53258-1G APOSPC53258-5G APOSPC53258-10G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20526366
Número CAS: 1182709-86-9