Print…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl carbonochloridate
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 139 EUR
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Fórmula: C₅H₂ClF₇O₂
Peso Molecular: 262.51 g/mol
Ponto de ebulição: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD25955259
Número CAS: 108156-21-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II