Print…
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC53222-1G PC53222-5G
APOSPC53222-1GEA 0 EUR
APOSPC53222-1G APOSPC53222-5G
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂HF₅O₃S
Ponto de ebulição: 49 °C
Densidade: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28054469
Número CAS: 1885-46-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II