Print…
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 0 EUR
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602650
Número CAS: 244606-37-9