Print…
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53202-1G PC53202-250MG PC53202-5G
APOSPC53202-1GEA 364 EUR
APOSPC53202-1G APOSPC53202-250MG APOSPC53202-5G
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 283.042 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14697997
Número CAS: 1214323-47-3