Print…
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53184-1G PC53184-5G
APOSPC53184-1GEA 183 EUR
APOSPC53184-1G APOSPC53184-5G
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₂BF₆·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09993498
Número CAS: 267006-28-0