Print…
4-Fluoro-1-butanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53179-10G PC53179-1G PC53179-5G
APOSPC53179-10GEA 134 EUR
APOSPC53179-10G APOSPC53179-1G APOSPC53179-5G
4-Fluoro-1-butanol
4-Fluoro-1-butanol
Fórmula: C₄H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039555
Número CAS: 372-93-0
UN: 1993
ADR: 3,III