Print…
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53175-1G PC53175-5G
APOSPC53175-1GEA 78.3 EUR
APOSPC53175-1G APOSPC53175-5G
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄F₂N₂
Peso Molecular: 154.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13178245
Número CAS: 190011-84-8