Print…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53174-1G PC53174-250MG
APOSPC53174-1GEA 464 EUR
APOSPC53174-1G APOSPC53174-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.119 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698502
Número CAS: 1214326-36-9