Print…
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53163-1G PC53163-5G
APOSPC53163-1GEA 0 EUR
APOSPC53163-1G APOSPC53163-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110190
Número CAS: 103438-85-3