Print…
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 279 EUR
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₆F₃NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698078
Número CAS: 728-54-1