Print…
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 0 EUR
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09787482
Número CAS: 133186-55-7