Print…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetic acid
PC53149-1G PC53149-5G
APOSPC53149-1GEA 103 EUR
APOSPC53149-1G APOSPC53149-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Fórmula: C₉H₆F₂O₄
Peso Molecular: 216.138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09925076
Número CAS: 398156-38-2