Print…
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53138-1G PC53138-250MG
APOSPC53138-1GEA 190 EUR
APOSPC53138-1G APOSPC53138-250MG
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185636
Número CAS: 136916-19-3